Ethyl-5-methylpicolinate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33564-1G OR33564-5G OR33564-25G
APOSOR33564-1GEA 180 EUR
APOSOR33564-1G APOSOR33564-5G APOSOR33564-25G
Ethyl-5-methylpicolinate 97%
Ethyl-5-methylpicolinate
Formula: C₉H₁₁NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10566273
Núm. CAS: 55876-82-9