2-[(Dimethylamino)methyl]-4-ethylbenzenol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33565-1G
OR33565-5G
APOSOR33565-1GEA
270
EUR
APOSOR33565-1G
APOSOR33565-5G
2-[(Dimethylamino)methyl]-4-ethylbenzenol 95%
2-[(Dimethylamino)methyl]-4-ethylbenzenol
Formula:
C₁₁H₁₇NO MW: 179.26 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01734031 Núm. CAS: 55955-99-2 |