4-Iodo-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33575-1G
OR33575-5G
APOSOR33575-1GEA
538
EUR
APOSOR33575-1G
APOSOR33575-5G
4-Iodo-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 95%
4-Iodo-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Formula:
C₅H₄INO₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD10758077 Núm. CAS: 252861-26-0 |