2-(4-Bromophenyl)-3-hydroxyacrylonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33578-1G OR33578-5G
APOSOR33578-1GEA 270 EUR
APOSOR33578-1G APOSOR33578-5G
2-(4-Bromophenyl)-3-hydroxyacrylonitrile 95%
2-(4-Bromophenyl)-3-hydroxyacrylonitrile
Formula: C₉H₆BrNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12025878
Núm. CAS: 27956-41-8