2-(3,4-Dichlorophenyl)-3-hydroxyacrylonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(3,4-Dichlorophenyl)-3-hydroxyprop-2-enenitrile
OR33579-1G OR33579-5G
APOSOR33579-1GEA 270 EUR
APOSOR33579-1G APOSOR33579-5G
2-(3,4-Dichlorophenyl)-3-hydroxyacrylonitrile 95%
2-(3,4-Dichlorophenyl)-3-hydroxyacrylonitrile
Formula: C₉H₅Cl₂NO
MW: 214,05 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12025879
Núm. CAS: 77186-41-5