2-(Phenylthio)ethanamine, grado técnico
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(Phenylsulphanyl)ethan-1-amine
OR33589-1G
APOSOR33589-1GEA 270 EUR
APOSOR33589-1G
2-(Phenylthio)ethanamine, grado técnico
2-(Phenylthio)ethanamine
Formula: C₈H₁₁NS
MW: 153,25 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014824
Núm. CAS: 2014-75-7