2,3-Dihydro-2-methylbenzofuran 95%

Proveedor: Apollo Scientific

Sinónimos: 2-Methyl-2,3-dihydrobenzofuran

OR33590-1G OR33590-5G
APOSOR33590-1GEA 53.8 EUR
APOSOR33590-1G APOSOR33590-5G
2,3-Dihydro-2-methylbenzofuran 95%
2,3-Dihydro-2-methylbenzofuran
Formula: C₉H₁₀O
MW: 134,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00023003
Núm. CAS: 1746-11-8

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR