2-Chloronaphthalene-1,3-dicarbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33593-1G
APOSOR33593-1GEA 270 EUR
APOSOR33593-1G
2-Chloronaphthalene-1,3-dicarbaldehyde 95%
2-Chloronaphthalene-1,3-dicarbaldehyde
Formula: C₁₂H₇ClO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18803523
Núm. CAS: 132554-61-1