4-{7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl}morpholine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
4-(1H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)morpholine
OR33594-1G
OR33594-5G
APOSOR33594-1GEA
538
EUR
APOSOR33594-1G
APOSOR33594-5G
4-{7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl}morpholine 95%
4-{7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl}morpholine
Formula:
C₁₀H₁₂N₄O MW: 204,23 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD18904308 Núm. CAS: 90870-83-0 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...