1-[(2-Aminoethyl)sulphanyl]-4-bromobenzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-[(4-Bromophenyl)sulphanyl]ethan-1-amine
OR33596-1G
APOSOR33596-1GEA 270 EUR
APOSOR33596-1G
1-[(2-Aminoethyl)sulphanyl]-4-bromobenzene 95%
1-[(2-Aminoethyl)sulphanyl]-4-bromobenzene
Formula: C₈H₁₀BrNS
MW: 232,15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05262934
Núm. CAS: 69326-62-1