2-[(4-Methoxyphenyl)amino]-2-methylpropanenitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33598-1G OR33598-5G
APOSOR33598-1GEA 176 EUR
APOSOR33598-1G APOSOR33598-5G
2-[(4-Methoxyphenyl)amino]-2-methylpropanenitrile 97%
2-[(4-Methoxyphenyl)amino]-2-methylpropanenitrile
Formula: C₁₁H₁₄N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06254727
Núm. CAS: 893723-12-1