3-N-Cyclohexylpyridine-2,3-diamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33600-1G OR33600-5G
APOSOR33600-1GEA 180 EUR
APOSOR33600-1G APOSOR33600-5G
3-N-Cyclohexylpyridine-2,3-diamine 97%
3-N-Cyclohexylpyridine-2,3-diamine
Formula: C₁₁H₁₇N₃
MW: 191,28 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20688652
Núm. CAS: 1286273-78-6