Methyl-3-methyl-1-benzofuran-2-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33601-1G
APOSOR33601-1GEA 435 EUR
APOSOR33601-1G
Methyl-3-methyl-1-benzofuran-2-carboxylate 97%
Methyl-3-methyl-1-benzofuran-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₀O₃
MW: 190,2 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09270117
Núm. CAS: 2076-36-0