1-{1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-ylmethyl}piperidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33602-1G OR33602-5G
APOSOR33602-1GEA 336 EUR
APOSOR33602-1G APOSOR33602-5G
1-{1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-ylmethyl}piperidine 97%
1-{1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-ylmethyl}piperidine
Formula: C₁₃H₁₇N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22126110
Núm. CAS: 23616-64-0