(5-Methylpyridin-2-yl)methanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33603-1G
APOSOR33603-1GEA 197 EUR
APOSOR33603-1G
(5-Methylpyridin-2-yl)methanol 95%
(5-Methylpyridin-2-yl)methanol
Formula: C₇H₉NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09999992
Núm. CAS: 22940-71-2