2-Formyl-5-picoline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33604-1G OR33604-5G
APOSOR33604-1GEA 0 EUR
APOSOR33604-1G APOSOR33604-5G
2-Formyl-5-picoline 95%
2-Formyl-5-picoline
Formula: C₇H₇NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07367942
Núm. CAS: 4985-92-6