6-(4-Methoxyphenyl)pyridine-3-carbaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33605-1G OR33605-5G
APOSOR33605-1GEA 336 EUR
APOSOR33605-1G APOSOR33605-5G
6-(4-Methoxyphenyl)pyridine-3-carbaldehyde 97%
6-(4-Methoxyphenyl)pyridine-3-carbaldehyde
Formula: C₁₃H₁₁NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115433
Núm. CAS: 834884-62-7