[3-(Propan-2-yl)-1,2-oxazol-5-yl]amine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Isopropylisoxazol-5-amine
OR33606-1G OR33606-5G
APOSOR33606-1GEA 88.6 EUR
APOSOR33606-1G APOSOR33606-5G
[3-(Propan-2-yl)-1,2-oxazol-5-yl]amine 97%
[3-(Propan-2-yl)-1,2-oxazol-5-yl]amine
Formula: C₆H₁₀N₂O
MW: 126,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06335179
Núm. CAS: 88786-11-2