3-Methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33616-5G
APOSOR33616-5GEA 108 EUR
APOSOR33616-5G
3-Methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine 95%
3-Methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Formula: C7H7N3
MW: 133,1500 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09607943
Núm. CAS: 116834-96-9