Methyl-1-cyanocyclopropanecarboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33622-1G OR33622-5G
APOSOR33622-1GEA 336 EUR
APOSOR33622-1G APOSOR33622-5G
Methyl-1-cyanocyclopropanecarboxylate 95%
Methyl-1-cyanocyclopropanecarboxylate
Formula: C₆H₇NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09033250
Núm. CAS: 6914-73-4