2-(4-Oxopentyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33626-1G OR33626-25G OR33626-5G OR33626-10G
APOSOR33626-1GEA 180 EUR
APOSOR33626-1G APOSOR33626-25G APOSOR33626-5G APOSOR33626-10G
2-(4-Oxopentyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione 95%
2-(4-Oxopentyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Formula: C₁₃H₁₃NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06797717
Núm. CAS: 3197-25-9