(R)-1-tert-Butyl-2-methyl pyrrolidine-1,2-dicarboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33635-100G OR33635-25G OR33635-5G
APOSOR33635-100GEA 0 EUR
APOSOR33635-100G APOSOR33635-25G APOSOR33635-5G
(R)-1-tert-Butyl-2-methyl pyrrolidine-1,2-dicarboxylate 95%
(R)-1-tert-Butyl-2-methyl pyrrolidine-1,2-dicarboxylate
Formula: C₁₁H₁₉NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00190828
Núm. CAS: 73323-65-6