2-Bromo-6-methoxy-1-indanone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Bromo-6-methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
OR33636-1G
APOSOR33636-1GEA 270 EUR
APOSOR33636-1G
2-Bromo-6-methoxy-1-indanone 95%
2-Bromo-6-methoxy-1-indanone
Formula: C₁₀H₉BrO₂
MW: 241,09 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02258470
Núm. CAS: 62015-79-6