N-[(E)-(2-Chloro-5-nitrophenyl)methylidene]methanamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33639-1G OR33639-5G
APOSOR33639-1GEA 180 EUR
APOSOR33639-1G APOSOR33639-5G
N-[(E)-(2-Chloro-5-nitrophenyl)methylidene]methanamine 95%
N-[(E)-(2-Chloro-5-nitrophenyl)methylidene]methanamine
Formula: C₈H₇ClN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07681942
Núm. CAS: 871909-85-2