Methyl-5-bromothiazole-4-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 5-bromothiazole-4-carboxylate
OR3365-1G OR3365-5G
APOSOR3365-1GEA 26.1 EUR
APOSOR3365-1G APOSOR3365-5G
Methyl-5-bromothiazole-4-carboxylate 97%
Methyl-5-bromothiazole-4-carboxylate
Formula: C₅H₄BrNO₂S
MW: 222,07 g/mol
Pto. Ebullición: 276 °C
Pto. de fusión: 98…101 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08275713
Núm. CAS: 913836-22-3