N-Sodiohexametildisilazano 2 M in THF
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: HMDS sodium salt, N-Sodiohexamethyldisilazane, Sodium bis(trimethylsilyl)amide, HMDS-Na
OR33650-100ML OR33650-500ML
APOSOR33650-100MLEA 119 EUR
APOSOR33650-100ML APOSOR33650-500ML
N-Sodiohexametildisilazano 2 M in THF
N-Sodiohexametildisilazano
Formula: C₆H₁₈NNaSi₂
MW: 183,38 g/mol
Densidad: 0,92 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: –17 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009835
Núm. CAS: 1070-89-9
UN: 2924
ADR: 3+8,II