Tetrabutilamonio cloruro 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR33653-1KG
OR33653-250G
APOSOR33653-1KGEA
580
EUR
APOSOR33653-1KG
APOSOR33653-250G
Tetrabutilamonio cloruro 98%
Tetrabutilamonio cloruro
Formula:
C₁₆H₃₆ClN MW: 277,92 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011635 Núm. CAS: 1112-67-0 |