O-Metilbenzoina 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1,2-Diphenyl-2-methoxyethan-1-one, 2-Methoxy-1,2-diphenylethanone
OR33657-100G OR33657-25G OR33657-500G
APOSOR33657-100GEA 174 EUR
APOSOR33657-100G APOSOR33657-25G APOSOR33657-500G
O-Metilbenzoina 96%
O-Metilbenzoina
Formula: C₁₅H₁₄O₂
MW: 226,27 g/mol
Pto. de fusión: 47…50 °C
Densidad: 1,128 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008492
Núm. CAS: 3524-62-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III