Isocianato de 2,3-dimetilfenilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Isocianato de 2,3-xililo
OR33664-1G OR33664-25G OR33664-5G
APOSOR33664-1GEA 23.2 EUR
APOSOR33664-1G APOSOR33664-25G APOSOR33664-5G
Isocianato de 2,3-dimetilfenilo 97%
Isocianato de 2,3-dimetilfenilo
  • May form small amount of sediment.
Formula: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Pto. Ebullición: 88…90 °C/9,5mmHg
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00013851
Núm. CAS: 1591-99-7
UN: 2206
ADR: 6.1,II