2,6-Diethylphenyl isocyanate 94%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR33665-1G OR33665-25G OR33665-5G
APOSOR33665-1GEA 21.9 EUR
APOSOR33665-1G APOSOR33665-25G APOSOR33665-5G
2,6-Diethylphenyl isocyanate 94%
2,6-Diethylphenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Formula: C₁₁H₁₃NO
MW: 175,23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00019912
Núm. CAS: 20458-99-5
UN: 2206
ADR: 6.1,II