Isocianato de 2-cloro-4-nitrofenilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Chloro-2-isocyanato-5-nitrobenzene
OR33666-1G OR33666-5G
APOSOR33666-1GEA 23.2 EUR
APOSOR33666-1G APOSOR33666-5G
Isocianato de 2-cloro-4-nitrofenilo 98%
Isocianato de 2-cloro-4-nitrofenilo
When melted, may contain small amount of sediment.
Formula: C₇H₃ClN₂O₃
MW: 198.57 g/mol
Pto. de fusión: 62
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00037063
Núm. CAS: 40397-95-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III