Isotiocianato de 2-cloro-4-nitrofenilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Cloro-2-isotiocianato-5-nitrobenceno
OR33667-1G OR33667-25G OR33667-5G
APOSOR33667-1GEA 29 EUR
APOSOR33667-1G APOSOR33667-25G APOSOR33667-5G
Isotiocianato de 2-cloro-4-nitrofenilo 97%
Isotiocianato de 2-cloro-4-nitrofenilo
Formula: C₇H₃ClN₂O₂S
MW: 214.63 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041244
Núm. CAS: 23165-64-2
UN: 2923
ADR: 8+6.1 III