4-Bromo-2-hydrazinopyridine
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Bromo-2-hydrazinylpyridine
OR33676-1G
OR33676-5G
APOSOR33676-1GEA
121
EUR
APOSOR33676-1G
APOSOR33676-5G
4-Bromo-2-hydrazinopyridine
4-Bromo-2-hydrazinopyridine
Formula:
C₅H₆BrN₃ MW: 188.03 g/mol Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00234091 Núm. CAS: 1019918-39-8 |