2-Bromo-6-methoxyaniline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3368-1G OR3368-5G OR3368-25G
APOSOR3368-1GEA 58 EUR
APOSOR3368-1G APOSOR3368-5G APOSOR3368-25G
2-Bromo-6-methoxyaniline 97%
2-Bromo-6-methoxyaniline
Formula: C₇H₈BrNO
MW: 202,0500 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08741448
Núm. CAS: 5473-01-8