4-Bromo-2-nitrofenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR3371-25G OR3371-5G
APOSOR3371-25GEA 45.1 EUR
APOSOR3371-25G APOSOR3371-5G
4-Bromo-2-nitrofenol 98%
4-Bromo-2-nitrofenol
Formula: C₆H₄BrNO₃
MW: 218,01 g/mol
Pto. de fusión: 88…94 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00082540
Núm. CAS: 7693-52-9
EINECS: 231-707-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III