2-(Piperazin-1-yl)pyrazine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR3374-1G OR3374-500MG OR3374-5G
APOSOR3374-1GEA 55.1 EUR
APOSOR3374-1G APOSOR3374-500MG APOSOR3374-5G
2-(Piperazin-1-yl)pyrazine 98%
2-(Piperazin-1-yl)pyrazine
Formula: C₈H₁₂N₄
Pto. Ebullición: 105…108 °C/0,5mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040766
Núm. CAS: 34803-68-4
EINECS: 252-221-9
UN: 3259
ADR: 8,III