Ácido 8-bromo-1-naftoico 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3377-1G
APOSOR3377-1GEA 55.1 EUR
APOSOR3377-1G
Ácido 8-bromo-1-naftoico 95%
Ácido 8-bromo-1-naftoico
Formula: C₁₁H₇BrO₂
MW: 251,0761 g/mol
Pto. de fusión: 169…171 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00029357
Núm. CAS: 1729-99-3
EINECS: 217-045-9