1-(Pyridin-2-ylmethyl)piperazine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3379-1G OR3379-5G
APOSOR3379-1GEA 0 EUR
APOSOR3379-1G APOSOR3379-5G
1-(Pyridin-2-ylmethyl)piperazine 97%
1-(Pyridin-2-ylmethyl)piperazine
Formula: C₁₀H₁₅N₃
MW: 177,25 g/mol
Pto. de fusión: 91…93/0,4mm °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01862551
Núm. CAS: 55579-01-6