Triethylene glycol monobenzyl ether 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-[2-[2-(Benzyloxy)ethoxy]ethoxy]ethanol, 2-(2-(2-(Benzyloxy)ethoxy)ethoxy)ethanol
OR3392-25G
APOSOR3392-25GEA 55.1 EUR
APOSOR3392-25G
Triethylene glycol monobenzyl ether 98%
Triethylene glycol monobenzyl ether
Formula: C₁₃H₂₀O₄
MW: 240,30 g/mol
Pto. Ebullición: 126 °C/0,075mmHg
Densidad: 1,09 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02093556
Núm. CAS: 55489-58-2