2-Chloro-4-(methylsulphonyl)aniline 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3393-1G OR3393-5G OR3393-25G
APOSOR3393-1GEA 143 EUR
APOSOR3393-1G APOSOR3393-5G APOSOR3393-25G
2-Chloro-4-(methylsulphonyl)aniline 95+%
2-Chloro-4-(methylsulphonyl)aniline
Formula: C₇H₈ClNO₂S
Pto. de fusión: 192…194 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00152349
Núm. CAS: 13244-35-4