2-(4-Pyridyl)malondialdehyde 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-(Pyridin-4-yl)malonaldehyde
OR3395-1G OR3395-5G OR3395-500MG
APOSOR3395-1GEA 74.1 EUR
APOSOR3395-1G APOSOR3395-5G APOSOR3395-500MG
2-(4-Pyridyl)malondialdehyde 95+%
2-(4-Pyridyl)malondialdehyde
Formula: C₈H₇NO₂
MW: 149,149 g/mol
Pto. de fusión: 320 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00216535
Núm. CAS: 51076-46-1
UN: 1759
ADR: 8,III