2-Metil-5-nitroindol 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR3396-1G
OR3396-5G
OR3396-25G
APOSOR3396-1GEA
0
EUR
APOSOR3396-1G
APOSOR3396-5G
APOSOR3396-25G
2-Metil-5-nitroindol 95+%
2-Metil-5-nitroindol
Formula:
C₉H₈N₂O₂ Pto. de fusión: 176…178 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00090335 Núm. CAS: 7570-47-0 |