2-Chloro-N-phenylacetamide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: N-(Chloroacetyl)aniline
OR3397-5G OR3397-1G
APOSOR3397-5GEA 52.2 EUR
APOSOR3397-5G APOSOR3397-1G
2-Chloro-N-phenylacetamide 97%
2-Chloro-N-phenylacetamide
Formula: C₈H₈ClNO
MW: 169,61 g/mol
Pto. de fusión: 136…139 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00018887
Núm. CAS: 587-65-5
EINECS: 209-604-0