Ácido indol-6-carboxilico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1H-Indole-6-carboxylic acid
OR3398-100G OR3398-25G OR3398-5G
APOSOR3398-100GEA 133 EUR
APOSOR3398-100G APOSOR3398-25G APOSOR3398-5G
Ácido indol-6-carboxilico
Ácido indol-6-carboxilico
Formula: C₉H₇NO₂
Pto. de fusión: 249…253 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00210441
Núm. CAS: 1670-82-2