3-(2-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR34-1G OR34-100MG
APOSOR34-1GEA 87 EUR
APOSOR34-1G APOSOR34-100MG
3-(2-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole
3-(2-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole
Formula: C₁₀H₁₀N₂O
MW: 174,20 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02091524
Núm. CAS: 59843-63-9