Pyrazine-2-carboximidamide hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3402-10G OR3402-5G
APOSOR3402-10GEA 52.2 EUR
APOSOR3402-10G APOSOR3402-5G
Pyrazine-2-carboximidamide hydrochloride 97%
Pyrazine-2-carboximidamide hydrochloride
Formula: C5H7ClN4
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05663360
Núm. CAS: 138588-41-7