5-Hidroxibenzo-2-oxa-1,3-diazol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Hydroxy-2,1,3-benzoxadiazole
OR3413-1G OR3413-5G OR3413-250MG
APOSOR3413-1GEA 69.6 EUR
APOSOR3413-1G APOSOR3413-5G APOSOR3413-250MG
5-Hidroxibenzo-2-oxa-1,3-diazol
5-Hidroxibenzo-2-oxa-1,3-diazol
Formula: C₆H₄N₂O₂
MW: 136,11 g/mol
Pto. de fusión: 104…107 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00173849
Núm. CAS: 768-09-2