5-(Bromomethyl)-benzofurazan 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 5-(Bromomethyl)benzo[c][1,2,5]oxadiazole, 5-(Bromomethyl)-2,1,3-benzoxadiazole
OR3415-100MG OR3415-1G
APOSOR3415-100MGEA 29 EUR
APOSOR3415-100MG APOSOR3415-1G
5-(Bromomethyl)-benzofurazan 97%
5-(Bromomethyl)-benzofurazan
Formula: C₇H₅BrN₂O
Pto. de fusión: 77…80 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00174369
Núm. CAS: 32863-31-3
UN: 3261
ADR: 8,III