1,3-Benzothiazole-6-carboxylic acid, grado técnico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Benzo[d]thiazole-6-carboxylic acid, Benzothiazole-6-carboxylic acid
OR3419-1G OR3419-5G
APOSOR3419-1GEA 36.4 EUR
APOSOR3419-1G APOSOR3419-5G
1,3-Benzothiazole-6-carboxylic acid, grado técnico
1,3-Benzothiazole-6-carboxylic acid
Formula: C₈H₅NO₂S
MW: 179,2 g/mol
Pto. de fusión: 245…251 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00111651
Núm. CAS: 3622-35-3