Cloruro de 3,4-dimetoxibenzoilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Cloruro de veratroílo
OR3420-25G OR3420-100G
APOSOR3420-25GEA 85.7 EUR
APOSOR3420-25G APOSOR3420-100G
Cloruro de 3,4-dimetoxibenzoilo 97%
Cloruro de 3,4-dimetoxibenzoilo
Formula: C₉H₉ClO₃
MW: 200,62 g/mol
Pto. Ebullición: 95…98 °C/1mmHg
Pto. de fusión: 70…73 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000674
Núm. CAS: 3535-37-3
EINECS: 222-568-0
UN: 3261
ADR: 8,II